Få mere at vide
1,2-dichlorethan, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10354980 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10354980 2.5 L 2.5 L
10656062 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10354980 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/1751/17
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 107-06-2
Molekylær formel C2H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 98.95
MDL nummer 963
InChI nøgle WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,2-dichlorethan
SMIL ClCCCl
Tekniske data
Smeltepunkt -35 °C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 65mmHg 29
Viskositet 0,8 mPaS ved 20 °C
Kogepunkt 81 °C
Formel vægt 98,96 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dichloroethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .