Få mere at vide
1,2-Dichlorethan, ACS, 99+%
Beskrivelse
Bruges til at fremstille vinylchlorid og klorerede opløsningsmidler (trichlorethan, trichlorethylen, perchlorethylen og vinyliden), fjern fedt, harpiks, lim og snavs. Anvendes som opløsningsmiddel ved fremstilling af polystyren og SBR latex. Det tilsættes blyholdig benzin som en anti-bankforbindelse. Det bruges også i polyvinylchlorid (PVC) rør, emballagematerialer, møbler, automobildele, vægbeklædning og husholdningsartikler. Det bruges også generelt som mellemprodukt til andre organiske kemiske forbindelser og som opløsningsmiddel. Anvendes som desinfektionsrester til hvede, mel, klid, mellemkød og brød. Anvendes som opløsningsmiddel til isomerfordelingen ved acetylering af benzen og toluen under påvirkning af aluminiumchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dichloroethane |
| Smeltepunkt | -35 °C |
| Tæthed | 1.256 |
| Mængde | 4 x 1 L |
| Flammepunkt | 15 °C (59 °F) |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4448 |
| FN nummer | UN1184 |
| Beilstein | 605264 |
| Merck Index | 14,3797 |
| Vis mere |