Få mere at vide
1,2-Dichlorethan, ACS, 99+%
Artikelnummer. 15411517
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411517 1 L 1 L
15401517 500 mL 500ml
15431517 4 x 1 L 1 L
15421517 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15411517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039121.K2
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 10, Fordampningsrester 0,002%, Titratabel syre 0,0003 meq/g, H2O 0,03% | CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98,95 g/mol
Bruges til at fremstille vinylchlorid og klorerede opløsningsmidler (trichlorethan, trichlorethylen, perchlorethylen og vinyliden), fjern fedt, harpiks, lim og snavs. Anvendes som opløsningsmiddel ved fremstilling af polystyren og SBR latex. Det tilsættes blyholdig benzin som en anti-bankforbindelse. Det bruges også i polyvinylchlorid (PVC) rør, emballagematerialer, møbler, automobildele, vægbeklædning og husholdningsartikler. Det bruges også generelt som mellemprodukt til andre organiske kemiske forbindelser og som opløsningsmiddel. Anvendes som desinfektionsrester til hvede, mel, klid, mellemkød og brød. Anvendes som opløsningsmiddel til isomerfordelingen ved acetylering af benzen og toluen under påvirkning af aluminiumchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-06-2
Molekylær formel C2H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 98.95
MDL nummer MFCD00000963
InChI nøgle WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC navn 1,2-dichlorethan
SMIL ClCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dichloroethane
Smeltepunkt °C til 35 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 1.256
Mængde 1 L
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Tændingspunkt 440 °C (824 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4448
Analyseprocentområde >99%
Beilstein 605264
Kogepunkt 83 °C
Opløselighedsinformation Blandet i methanol, diethylether, n-oktanol og aceton. Meget let blandet i vand.
Formel vægt 98.96
Grad ACS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1, 2-Dichloroethane
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.