Få mere at vide
1,2-Dichlorethan, 99+%
Beskrivelse
1,2-Dichlorethan bruges til at fremstille vinylchlorid og chlorerede opløsningsmidler (trichlorethan, trichlorethylen, perchlorethylen og vinyliden) til at fjerne fedt, harpiks, lim og snavs. Det bruges som opløsningsmiddel ved fremstilling af polystyren og SBR latex. Det tilsættes blyholdig benzin som en anti-bankforbindelse. Det bruges også i polyvinylchlorid (PVC) rør, emballagematerialer, møbler, automobildele, vægbeklædning og husholdningsartikler. Det bruges også generelt som mellemprodukt til andre organiske kemiske forbindelser og som opløsningsmiddel. Det er et nyttigt opløsningsmiddel til isomerfordelingen ved acetylering af benzen og toluen under påvirkning af aluminiumchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2-dichlorethan bruges til at fremstille vinylchlorid og klorerede opløsningsmidler (trichlorethan, trichlorethylen, perchlorethylen og vinyliden) til at fjerne fedt, harpiks, lim og snavs. Det bruges som opløsningsmiddel ved fremstilling af polystyren og SBR latex. Det tilsættes blyholdig benzin som en anti-bankforbindelse. Det bruges også i polyvinylchlorid (PVC) rør, emballagematerialer, møbler, automobildele, vægbeklædning og husholdningsartikler. Det bruges også generelt som mellemprodukt til andre organiske kemiske forbindelser og som opløsningsmiddel. Det er et nyttigt opløsningsmiddel til isomerfordelingen ved acetylering af benzen og toluen under påvirkning af aluminiumchlorid.
Opløselighed
Blandbar med methanol, diethylether, n-octanol og acetone. Meget let blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, baser og alkalimetaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dichloroethane |
| Smeltepunkt | -35 °C |
| Tæthed | 1.256 |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | 15 °C (59 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4448 |
| Lineær formel | ClCH2CH2Cl |
| FN nummer | UN1184 |
| Beilstein | 605264 |
| Merck Index | 14,3797 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2-Dichloroethane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- MIXTURE LIST-Contain: ethylene dichloride