Få mere at vide
1,2-Dichlorethan, 99+%
Artikelnummer. 11405123
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405123 2500 mL 2500ml
11495113 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11405123 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12775.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98,95 g/mol
1,2-Dichlorethan bruges til at fremstille vinylchlorid og chlorerede opløsningsmidler (trichlorethan, trichlorethylen, perchlorethylen og vinyliden) til at fjerne fedt, harpiks, lim og snavs. Det bruges som opløsningsmiddel ved fremstilling af polystyren og SBR latex. Det tilsættes blyholdig benzin som en anti-bankforbindelse. Det bruges også i polyvinylchlorid (PVC) rør, emballagematerialer, møbler, automobildele, vægbeklædning og husholdningsartikler. Det bruges også generelt som mellemprodukt til andre organiske kemiske forbindelser og som opløsningsmiddel. Det er et nyttigt opløsningsmiddel til isomerfordelingen ved acetylering af benzen og toluen under påvirkning af aluminiumchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-dichlorethan bruges til at fremstille vinylchlorid og klorerede opløsningsmidler (trichlorethan, trichlorethylen, perchlorethylen og vinyliden) til at fjerne fedt, harpiks, lim og snavs. Det bruges som opløsningsmiddel ved fremstilling af polystyren og SBR latex. Det tilsættes blyholdig benzin som en anti-bankforbindelse. Det bruges også i polyvinylchlorid (PVC) rør, emballagematerialer, møbler, automobildele, vægbeklædning og husholdningsartikler. Det bruges også generelt som mellemprodukt til andre organiske kemiske forbindelser og som opløsningsmiddel. Det er et nyttigt opløsningsmiddel til isomerfordelingen ved acetylering af benzen og toluen under påvirkning af aluminiumchlorid.
Opløselighed
Blandbar med methanol, diethylether, n-octanol og acetone. Meget let blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, baser og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-06-2
Molekylær formel C2H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 98.95
MDL nummer MFCD00000963
InChI nøgle WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC navn 1,2-dichlorethan
SMIL ClCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloroethane
Smeltepunkt -35 °C
Tæthed 1.256
Mængde 2500 mL
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Brydningsindeks 1.4448
Lineær formel ClCH2CH2Cl
FN nummer UN1184
Beilstein 605264
Merck Index 14,3797
Kogepunkt 83 °C
Opløselighedsinformation Blandet med methanol, diethylether, n-oktanol og acetone. Meget let blandbar med vand.
Formel vægt 98.96
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dichloroethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene dichloride