Få mere at vide
1,2-Dichlorethan, 99+%, for spektroskopi
Artikelnummer. 10614842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10614842 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10184130 500 mL Glasflaske 500ml
10309093 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10614842 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167760025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-06-2
Molekylær formel C2H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 98.95
MDL nummer MFCD00000963
InChI nøgle WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC navn 1,2-dichlorethan
SMIL ClCCCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloroethane
Smeltepunkt -35,0 °C
Navn note 99+%
Absorbans 0,01 maks. ved 300 nm, 0,15 maks. ved 250 nm, 1 maks. ved 230 nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2500g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 13 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4440 til 1,4460
Rester efter fordampning 0,002% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 1.25
Lineær formel ClCH2CH2Cl
Viskositet 0,8 mPa (20 °C)
Vand 0,03% maks.
Beilstein 01, 84
Merck Index 15, 3851
Kogepunkt 81,0 °C til 85,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 8,7 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 98.96
Procent renhed ≥99%
Grad Spektroskopi