Få mere at vide
1,2-dichlorethan, 99+%, ACS-reagens, opfylder kravene fra Reag. Ph.Eur.
Artikelnummer. 10085013 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10085013 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10637941 500 mL Glasflaske 500ml
10705194 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10085013 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406820025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    977.63 DKK / 2.5 L
    Spare 32.37 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-06-2
Molekylær formel C2H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 98.95
MDL nummer MFCD00000963
InChI nøgle WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC navn 1,2-dichlorethan
SMIL ClCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloroethane
Smeltepunkt -35,0 °C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2500g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 13 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4440 til 1,4460
Rester efter fordampning 0,002% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 1.25
Titrerbar syre 0,0003 meq/g maks.
Lineær formel ClCH2CH2Cl
Damptryk Damptryk: 65 mmHg ved 29 °C
Viskositet 0,8 mPa (20 °C)
Vand 0,03% maks. (Koulometrisk)
Beilstein 01, 84
Merck Index 15, 3851
Kogepunkt 81,0 °C til 85,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 8,7 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 98.96
Procent renhed ≥99%
Grad ACS