Få mere at vide
1,2-dichlorethan, 99,5%, ekstra tørt over molekylær sigte, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dichloroethane |
| Smeltepunkt | -35,0 °C |
| Tæthed | 1.2500g/mL |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | 13 °C |
| Brydningsindeks | 1,4440 til 1,4460 |
| Specifik vægtfylde | 1.25 |
| Lineær formel | ClCH2CH2Cl |
| Viskositet | 0,8 mPa (20 °C) |
| Vand | 0,005% maks. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2-Dichloroethane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/saebe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.