Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dichloroethane |
| Smeltepunkt | -35,0 °C |
| Tæthed | 1.2500g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 13 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4440 til 1,4460 |
| Analyseprocentområde | 99,4% min. (GC) |
| Specifik vægtfylde | 1.25 |
| Lineær formel | ClCH2CH2Cl |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,2-Dichloroethane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dichloroethane