Få mere at vide
1,2-Dichlorobutane, 97%
Artikelnummer. 11434240
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434240 1 g 1g
11469217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434240 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21307.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 616-21-7 | C4H8Cl2 | 127.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-21-7
Molekylær formel C4H8Cl2
Molekylvægt (g/mol) 127.01
MDL nummer MFCD00013676
InChI nøgle PQBOTZNYFQWRHU-UHFFFAOYNA-N
Synonym butane, 1,2-dichloro, butane,2-dichloro, 1,2-butylene chloride, acmc-1b1ry, dsstox_cid_7244, dsstox_rid_78366, dsstox_gsid_27244, 1,2-dichlorobutane, pqbotznyfqwrhu-uhfffaoysa
PubChem CID 12017
IUPAC navn 1,2-dichlorbutan
SMIL CCC(Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorobutane
Tæthed 1.112
Kogepunkt 124°C
Flammepunkt 30°C (86°F)
Brydningsindeks 1.445
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1731376
Formel vægt 127.01
Procent renhed ≥97%