missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Dichlorobenzene, Supelco™

Artikelnummer. 15884310
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15884310 2.5 L 2.5 L
15837150 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15884310 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1029302500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For extraction analysis EMSURE™

EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 95-50-1
Grad Research
Molekylær formel 1,2-(Cl)2C6H4
Molekylvægt (g/mol) 147

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorobenzene
Smeltepunkt -17°C
Tæthed 1.31 g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 L
MDL nummer MFCD00000535
Synonym 1,2-Dichlorobenzene, o-Chlorobenzene, 1,2-Dichlorobenzene
Kogepunkt 180°C/1013 hPa
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.