Få mere at vide
1,2-dichlorbenzen, HPLC-kvalitet, 98% min
Artikelnummer. 11373547
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373547 4 x 1 L 4 L
11363547 1 L 1 L
11353547 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11373547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019385.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146,998 g/mol
1,2-dichlorbenzen bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-50-1
Molekylær formel C6H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 146.998
MDL nummer MFCD00000535
InChI nøgle RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC navn 1,2-dichlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorobenzene
Smeltepunkt -18 °C
Tæthed 1.306 g/mL
Kogepunkt 180 °C
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.551
Mængde 4 x 1 L
FN nummer UN1591
Beilstein 606078
Merck Index 14,3056
Opløselighedsinformation Blandet med vand og de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 147
Procent renhed ≤98%
Grad HPLC
Fysisk form Væske