Få mere at vide
1,2-Dichlorobenzene, Honeywell™
Artikelnummer. 15613920
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15613920 1 L 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15613920 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 331601L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorobenzene
CAS 95-50-1
Tæthed 1.306g/mL at 25°C
Eksplosionsgrænse 0.092
Flammepunkt 66°C (150.8°F)
Tændingspunkt 1198°F
Molekylær formel C6H4Cl2
MDL nummer MFCD00000535
Mængde 1 L
FN nummer UN1591
Beilstein 606078
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
InChI nøgle RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2-dichlorobenzene
Molekylvægt (g/mol) 146.998
PubChem CID 7239
Dampdensitet 5.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:35290
Formel vægt 147g/mol
Damptryk 1.2 mmHg (20°C)1.6 mmHg (35°C)
Procent renhed ≥99% (GC)