Få mere at vide
1,2-dichlorbenzen-d4 (reagenskvalitet), CDN
Artikelnummer. 30314109
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30314109 5 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30314109 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND11915G
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorobenzene D4
CAS 2199-69-1
Molekylær formel C6 2H4 Cl2
Mængde 5 g
Synonym Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro-, Benzene-1,2,3,4-d4, dichloro- (7 CI), 5,6-Dichlorobenzene-1,2,3,4-d4, 1,2-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorotetradeuterobenzene, o-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorobenzene D4
InChI formel InChI=1 S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMIL [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c(Cl)c1[2 H]
IUPAC navn 1,2-dicloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzen
Molekylvægt (g/mol) 151.03
Formel vægt 149,9941 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 99% kemisk renhed