Få mere at vide
1,2-dichlorbenzen-d4, til NMR, 99 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16328206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16328206 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16328206 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00 DKK
    843.30 DKK / 1ml
    Spare 81.70 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 2199-69-1 | C6H4Cl2 | 151,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorobenzene-d4
Tæthed 1.3400 g/mL
Flammepunkt 65 °C
Brydningsindeks 1.5509
Specifik vægtfylde 1.34
Mængde 1 mL
CAS 2199-69-1
Molekylær formel C6H4Cl2
Lineær formel C6D4Cl2
MDL nummer MFCD00037106
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: 0,13 g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: blandbar med de fleste almindelige organiske opløsningsmidler, blandbar med alkohol, ether og benzen
InChI nøgle RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
SMIL [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
IUPAC navn dichlor(2H4)benzen
Molekylvægt (g/mol) 151.02
Formel vægt 151.04
Grad NMR