Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 2-Dichlorobenzene-d4 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 98 atom% D |
| Tæthed | 1.3400g/mL |
| Deuterium (D) | 97,5% min. |
| Emballage | Glasflaske |
| Vand | 0,2% maks. (Coulometrisk) |
| Mængde | 1 g |
| Lineær formel | C6D4Cl2 |
| Vis mere |