Få mere at vide
1,2-dichlorbenzen-d{4}, 99 % (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det anvendes i NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dichlorobenzene-d4 |
| Fysisk form | Væske |
| Navn note | Isotop |
| Tæthed | 1.34 g/mL |
| Flammepunkt | 65 °C (150 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5509 |
| Mængde | 5 g |
| Smeltepunkt | -17 °C |
| Kogepunkt | 181 °C |
| FN nummer | UN1591 |
| Vis mere |