Få mere at vide
1,2-dichlorbenzen-d{4}, 99 % (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349967 1 g 1g
11359967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11349967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042280.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Det anvendes i NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2199-69-1
Molekylær formel C6H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 151.02
MDL nummer MFCD00037106
InChI nøgle RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Synonym 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
PubChem CID 519913
IUPAC navn 1,2-dichlor-3,4,5,6-tetradeuteriobenzen
SMIL [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorobenzene-d4
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 1.34g/mL
Flammepunkt 65°C (150°F)
Brydningsindeks 1.5509
Mængde 1 g
Smeltepunkt -17°C
Kogepunkt 181°C
FN nummer UN1591
Formel vægt 151.03
Procent renhed 99%