Få mere at vide
1,2-Dichlorobenzene, CHROMASOLV™, 99%, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15622860
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15622860 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15622860 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2705981L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CHROMASOLV™, 99%
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorobenzene
Navn note CHROMASOLV™, 99%
CAS 95-50-1
Absorbans max. 1.0 at 296 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 375 nm, max. 0.05 at 335 nm, max. 0.20 at 305 nm, max. 0.30 at 300 nm
CAS Max % 100.0000%
Smeltepunkt -18°C to -17°C (literature)
Tæthed 1.306 g/mL at 25 °C(lit.)
Kogepunkt 180°C
Flammepunkt 66°C
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H4Cl2
Lineær formel C6H4Cl2
MDL nummer MFCD00000535
Mængde 1 L
FN nummer UN1591
Beilstein 606078
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
InChI nøgle RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2-dichlorobenzene
Molekylvægt (g/mol) 146.998
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Formel vægt 147
Procent renhed >98.5%
Grad High Purity