Få mere at vide
1,2-dichlorbenzen, 99+%, til spektroskopi
Artikelnummer. 10551471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10551471 500 mL Glasflaske 500ml
10657893 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10551471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222055000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 DKK
    674.64 DKK / 500ml
    Spare 60.36 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-50-1
Molekylær formel C6H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 147
MDL nummer MFCD00000535
InChI nøgle RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC navn 1,2-dichlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dichlorobenzene
Alkalinitet 0,0005 meq/g maks.
Navn note 99+%
Surhed 0,0003 meq/g maks.
Absorbans (1 cm celle vs. vand), (1 cm celle vs vand) ved 0nm, 0,01 ved 380 nm, 0,05 ved 336 nm, 0,3 ved 300 nm, 1 ved 296 nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -15,0 °C
Tæthed 1.3000g/mL
Kogepunkt 179,0 °C til 180,0 °C
Flammepunkt 67 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4Cl2
Brydningsindeks 1,5500 til 1,5520
Mængde 500 mL
Beilstein 05, 201
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Merck Index 15, 3065
Specifik vægtfylde 1.3
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,13 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler, blandbart med alkohol, ether og benzen
Formel vægt 147
Procent renhed 99+%
Grad Spektroskopi
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dichlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.