Få mere at vide
1,2-Dichlorobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15647820 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Glass bottle
Stainless steel can
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15647820 20 L Stainless steel can 20 L
15617820 100 mL Glass bottle 100ml
15627820 1 L Glass bottle 1 L
15637820 2.5 L Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15647820 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. D5680220L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-50-1
Molekylær formel C6H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 146.998
MDL nummer MFCD00000535
InChI nøgle RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC navn 1,2-dichlorobenzene
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorobenzene
Smeltepunkt -17°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.306g/mL at 25°C
Kogepunkt 180°C (1013 hPa)
Eksplosionsgrænse 0.092
Flammepunkt 66°C (150.8°F)
Tændingspunkt 1198°F
Lugt Aromatic
Emballage Stainless steel can
Mængde 20 L
FN nummer UN1591
Beilstein 606078
Dampdensitet 5.1 (vs air)
Formel vægt 147g/mol
Damptryk 1.6mmHg (35°C), 1.2mmHg (20°C)
Procent renhed 0.99