Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 2-Dichlorobenzene |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -15.0°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.3000g/mL |
| Kogepunkt | 179.0°C to 180.0°C |
| Flammepunkt | 67°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Vis mere |