Få mere at vide
1,2-Dichlorobenzene, 99%
Artikelnummer. p-7021519
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11491568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13881.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,2-dichlorbenzen bruges i vid udstrækning som en precursor til fremstilling af 1,2-dichlor-4-nitrobenzen, som er et mellemprodukt i syntesen af landbrugskemikalier. Det fungerer som opløsningsmiddel for fullerener. Det bruges også til at blødgøre og fjerne kulstofbaseret forurening på metaloverflader. Det bruges også som fødevarekonserveringsmiddel, motorolieadditiv, smøremiddel og maling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2
-dichlorbenzen bruges i vid udstrækning som en precursor til fremstilling af 1,2-dichlor-4-nitrobenzen, som er et mellemprodukt i syntesen af landbrugskemikalier. Det fungerer som opløsningsmiddel for fullerener. Det bruges også til at blødgøre og fjerne kulstofbaseret forurening på metaloverflader. Det bruges også som fødevarekonserveringsmiddel, motorolieadditiv, smøremiddel og maling.
Opløselighed Blandbar med vand og de
fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-50-1
Molekylær formel C6H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 146.998
MDL nummer MFCD00000535
InChI nøgle RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC navn 1,2-dichlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorobenzene
Smeltepunkt -18°C
Tæthed 1.306
Kogepunkt 180°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.551
Mængde 500 g
FN nummer UN1591
Beilstein 606078
Merck Index 14,3056
Opløselighedsinformation Miscible with water and most of the organic solvents.
Formel vægt 147
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dichlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: o-Dichlorobenzene