Få mere at vide
1,2-Dichloro-4-Nitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30378433
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30378433 1 g
1 options
Artikelnummer. 30378433 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4355351G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichloronitrobenzene
CAS 99-54-7
Molekylær formel C6 H3 Cl2 N O2
Mængde 1 g
Synonym 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichloronitrobenzene, DCNB, NSC 6295, NSC 99806
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn 1,2-dichlor-4-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 192
Formel vægt 190.9541