Få mere at vide
1,2-Dibromotetrachloroethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dibromotetrachloroethane |
| CAS | 630-25-1 |
| Molekylær formel | C2Br2Cl4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrachloroethane, DBTCE, sym-Dibromotetrachloroethane |
| InChI formel | InChI=1S/C2Br2Cl4/c3-1(5,6)2(4,7)8 |
| SMIL | ClC(Cl)(Br)C(Cl)(Cl)Br |
| IUPAC navn | 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrachloroethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.64 |
| Formel vægt | 321.7121 |