Få mere at vide
1,2-Dibromotetrachloroethane, 97%
Artikelnummer. 10637322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637322 25 g Glasflaske 25g
10327430 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10637322 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158460250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 630-25-1 | C2Br2Cl4 | 325.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-25-1
Molekylær formel C2Br2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 325.63
MDL nummer MFCD00000780
InChI nøgle WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromotetrachloroethane, dbtce, sym-dibromotetrachloroethane, ethane, 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrachloro, unii-0sgg217efr, 0sgg217efr, 1,2-dibrom-1,1,2,2-tetrachlorethan, brccl2ccl2br, 1,2-dibromotetrachloroethan, 1,2-dibrom-tetrachlorethane
PubChem CID 69426
IUPAC navn 1,2-dibrom-1,1,2,2-tetrachlorethan
SMIL C(C(Cl)(Cl)Br)(Cl)(Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dibromotetrachloroethane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 220.0°C to 222.0°C
Farve Hvid til beige
Tæthed 2.7100g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCCl2CCl2Br
Mængde 25 g
Beilstein 01, 93
Fieser 01,209
Specifik vægtfylde 2.71
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 325.63
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dibromotetrachloroethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.