Få mere at vide
1,2-Dibromotetrachloroethane, 97%
Artikelnummer. 11419776
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419776 100 g 100g
11409776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20276.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 630-25-1 | C2Br2Cl4 | 325.63 g/mol
1,2-dibromtetrachlorethan anvendes som brandhæmmende middel. Det er aktivt involveret i omdannelsen af sulfoner til alkener ved Ramberg-Backlund omlejring. Det er en effektiv erstatning for ozonlagsnedbrydende opløsningsmidler som dibromdifluormethan og tetrabromdifluorethan. Det bruges også som bromeringsreagens. I analytisk kemi bruges det til kvantitativ bestemmelse af perhalogenerede forbindelser ved højtydende væskekromatografi (HPLC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-dibromtetrachlorethan anvendes som brandhæmmende middel. Det er aktivt involveret i omdannelsen af sulfoner til alkener ved Ramberg-Backlund omlejring. Det er en effektiv erstatning for ozonlagsnedbrydende opløsningsmidler som dibromdifluormethan og tetrabromdifluorethan. Det bruges også som bromeringsreagens. I analytisk kemi bruges det til kvantitativ bestemmelse af perhalogenerede forbindelser ved højtydende væskekromatografi (HPLC).
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-25-1
Molekylær formel C2Br2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 325.63
MDL nummer MFCD00000780
InChI nøgle WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromotetrachloroethane, dbtce, sym-dibromotetrachloroethane, ethane, 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrachloro, unii-0sgg217efr, 0sgg217efr, 1,2-dibrom-1,1,2,2-tetrachlorethan, brccl2ccl2br, 1,2-dibromotetrachloroethan, 1,2-dibrom-tetrachlorethane
PubChem CID 69426
IUPAC navn 1,2-dibrom-1,1,2,2-tetrachlorethan
SMIL C(C(Cl)(Cl)Br)(Cl)(Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromotetrachloroethane
Smeltepunkt ∼220°C (decomposition)
Tæthed 2.71
Mængde 100 g
Beilstein 1699471
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 325.65
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dibromotetrachloroethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dibromotetrachloroethane