Få mere at vide
1,2-Dibromhexafluorpropan, 95%
Artikelnummer. 11449260
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449260 25 g 25g
11355059 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17103.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 661-95-0 | C3Br2F6 | 309,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 661-95-0
Molekylær formel C3Br2F6
Molekylvægt (g/mol) 309.83
MDL nummer MFCD00013568
InChI nøgle KTULQNFKNLFOHL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-dibromohexafluoropropane, propane, 1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoro
PubChem CID 69579
IUPAC navn 1,2-dibrom-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropan
SMIL FC(F)(F)C(F)(Br)C(F)(F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromohexafluoropropane
Tæthed 2.169
Kogepunkt 71 °C til 72 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 309.84
Procent renhed 95%