Få mere at vide
(1,2-dibromethyl)benzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10267220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10267220 500 g Plastflaske 500g
1 options
Artikelnummer. 10267220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299305000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 93-52-7 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1, 2-Dibromoethyl)benzene
Navn note 97%
CAS 93-52-7
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 68,0 °C til 73,0 °C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.74g/mL
Kogepunkt 139,0 °C til 141,0 °C (15,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C8H8Br2
MDL nummer MFCD00000138
Mængde 500 g
Beilstein 05, 356
Synonym 1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
InChI nøgle SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
IUPAC navn 1,2-dibromethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 263.95
PubChem CID 7145
Formel vægt 263.95
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver