Få mere at vide
1,2-dibromethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11974481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25ml
500ml
Artikelnummer. 11974481
Brand: Thermo Scientific Acros 112790025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-93-4
Molekylær formel C2H4Br2
Molekylvægt (g/mol) 187.86
InChI nøgle PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
IUPAC navn 1,2-dibromethan
SMIL C(CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromoethane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 9.0°C to 10.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 2.1730g/mL
Kogepunkt 131.0°C to 132.0°C
Flammepunkt >104°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel BrCH2CH2Br
Brydningsindeks 1.5375 to 1.5395
Mængde 2.5 L
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Merck Index 15,385
Specifik vægtfylde 2.173
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formel vægt 187.86
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske