Få mere at vide
1,2-Dibromoethan, 99%
Artikelnummer. 10346270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10346270 1 L Glasflaske 1 L
10695142 25 mL Glasflaske 25ml
10244520 500 mL Glasflaske 500ml
11974481 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15199153 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10346270 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 112790010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-93-4
Molekylær formel C2H4Br2
Molekylvægt (g/mol) 187.86
InChI nøgle PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
IUPAC navn 1,2-dibromethan
SMIL C(CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromoethane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 9.0°C to 10.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 2.1730g/mL
Kogepunkt 131.0°C to 132.0°C
Flammepunkt >104°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CH2Br
Brydningsindeks 1.5375 to 1.5395
Mængde 1 L
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Merck Index 15,385
Specifik vægtfylde 2.173
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formel vægt 187.86
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske