Få mere at vide
1,2-dibromethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473057
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15473057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12766.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.862 g/mol
1,2-dibromethan er meget udbredt som bromkilde i organisk syntese. Det bruges som et desinfektionsmiddel til behandling af træstammer til termitter og biller, til bekæmpelse af møl i bistader. Den finder anvendelsen til at fremstille vinylbromid, en forløber for nogle brandhæmmere. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer og lægemidler. Det bruges også som blyopsamler i blandinger mod banke, der tilsættes benzin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-dibromethan er meget udbredt som bromkilde i organisk syntese. Det bruges som et desinfektionsmiddel til behandling af træstammer til termitter og biller, til bekæmpelse af møl i bistader. Den finder anvendelsen til at fremstille vinylbromid, en forløber for nogle brandhæmmere. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer og lægemidler. Det bruges også som blyopsamler i blandinger mod banke, der tilsættes benzin.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, acetone, benzen, diethylether og ethylacetat. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængeligt online på www.alfa.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-93-4
Molekylær formel C2H4Br2
Molekylvægt (g/mol) 187.862
MDL nummer MFCD00000233
InChI nøgle PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
IUPAC navn 1,2-dibromethan
SMIL C(CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromoethane
Smeltepunkt 9°C to 10°C
Tæthed 2.179
Kogepunkt 132°C
Flammepunkt None
Lineær formel BrCH2CH2Br
Brydningsindeks 1.5385
Mængde 1000 g
FN nummer UN1605
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,3796
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,acetone,benzene,diethyl ether and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formel vægt 187.87
Procent renhed 99%