Få mere at vide
1,2-Dibromocyclopentene, 97%
Artikelnummer. 10410514 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10410514 5 g Glass bottle 5g
10336824 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10410514 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399420050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75415-78-0 | C5H6Br2 | 225.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75415-78-0
Molekylær formel C5H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 225.9
InChI nøgle PNWFXPGGROADNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromocyclopent-1-ene, dibromocyclopentene, pubchem13714, acmc-20ap6k, 1,2-bis bromanyl cyclopentene, 1,2-dibromocyclopentene
PubChem CID 4438528
IUPAC navn 1,2-dibromocyclopentene
SMIL C1CC(=C(C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dibromocyclopentene
Tæthed 1.8950g/mL
Kogepunkt 78.0°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.895
Formel vægt 225.9
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dibromocyclopentene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.