Få mere at vide
1,2-dibrombutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494247
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494247 50 g 50g
11404257 250 g 250g
11484247 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20356.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 533-98-2 | C4H8Br2 | 215.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-98-2
Molekylær formel C4H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 215.92
MDL nummer MFCD00000157
InChI nøgle CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYNA-N
Synonym butane, 1,2-dibromo, .alpha.-butylene dibromide, alpha-butylene dibromide, 1,2-dibomobutane, 1,2 dibromobutane, butane,2-dibromo, 1,2-dibromo-butane, alpha-butylene bromide, 1,2-butylene bromide, .alpha.-butylene bromide
PubChem CID 10792
IUPAC navn 1,2-dibrombutan
SMIL CCC(Br)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromobutane
Smeltepunkt -65°C
Tæthed 1.789
Kogepunkt 166°C to 167°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5141
Mængde 50 g
Beilstein 1731380
Merck Index 14,1566
Formel vægt 215.93
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.