Få mere at vide
1,2-Dibromobenzen, TRC
Artikelnummer. 30380753
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30380753 5 g
1 options
Artikelnummer. 30380753 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4242905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromobenzene
CAS 583-53-9
Molekylær formel C6 H4 Br2
Mængde 5 g
Synonym Benzene, o-dibromo- (8CI), 1,2-Dibromobenzene, NSC 60643, o-Dibromobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMIL Brc1ccccc1Br
IUPAC navn 1,2-dibromobenzen
Molekylvægt (g/mol) 235.9
Formel vægt 233.868