Få mere at vide
1,2-Dibromo-4-iodobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dibromo-4-iodobenzene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br2I/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H |
| Formel vægt | 359.7646 |