Få mere at vide
1,2-dibrom-4,5-dimethylbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vægt | 261.8993 |