Få mere at vide
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene |
| CAS | 24932-48-7 |
| Molekylær formel | C8H8Br2 |
| MDL nummer | MFCD00082743 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CC1=CC(Br)=C(Br)C=C1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.96 |
| Procent renhed | 98% |