Få mere at vide
1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30137905
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137905 10 g
30137393 1 g
30004601 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42533010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3322-93-8
Molekylær formel C8 H12 Br4
Molekylvægt (g/mol) 427.8
Synonym 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane, 1-(1,2-Dibromoethyl)-3,4-dibromocyclohexane, 4-(1,2-Dibromoethyl)-1,2-dibromocyclohexane, Citex BCL 462, Saytex BCL 462
IUPAC navn 1,2-dibrom-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexan
SMIL BrCC(Br)C1CCC(Br)C(Br)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H12Br4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h5-8H,1-4H2
Formel vægt 423.7673