Få mere at vide
1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12Br4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h5-8H,1-4H2 |
| Formel vægt | 423.7673 |