Få mere at vide
1,2-Dibromo-3-chloropropane, TRC
Artikelnummer. 30137491
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137491 1 g
30132905 5 g
30005702 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4246681G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-12-8
Molekylær formel C3 H5 Br2 Cl
Molekylvægt (g/mol) 236.33
Synonym 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1-Chloro-2,3-dibromopropane, 3-Chloro-1,2-dibromopropane, DBCP, Dibromochloropropane, Fumazone, NSC 1512, Nemafume, Nemagon, Nemagon 20, Nemagon 20G, Nemagon 90, Nemagon Soil Fumigant, Nemapaz, Nemazon, OS 1897
IUPAC navn 1,2-dibromo-3-chloropropane
SMIL ClCC(Br)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromo-3-chloropropane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
Formel vægt 233.8447