Få mere at vide
1,2-Dibromo-1,1,2-trichloroethane, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477382 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10477382
Brand: Thermo Scientific Acros 279030250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 13749-38-7
Molekylær formel C2HBr2Cl3
Molekylvægt (g/mol) 291.2
MDL nummer MFCD00018841
InChI nøgle VXKOVUFOVCJHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane,1,2-dibromo-1,1,2-trichloro, acmc-20ap6p, 1,2-dibromotrichloro ethane
PubChem CID 114562
IUPAC navn 1,2-dibromo-1,1,2-trichloroethane
SMIL C(C(Cl)(Cl)Br)(Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromo-1,1,2-trichloroethane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Flammepunkt >200°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5700 to 1.5720
Mængde 25 g
Formel vægt 291.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid