Få mere at vide
1,2-Dibromo-1,1,2-trichloroethane, 99%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dibromo-1,1,2-trichloroethane |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless |
| Flammepunkt | >200°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Brydningsindeks | 1.5700 to 1.5720 |
| Vis mere |