Få mere at vide
1,2-Diazabicyclo[2.2.2]octan-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diazabicyclo[2.2.2]octan-3-one |
| CAS | 1632-26-4 |
| Molekylær formel | C6H10N2O |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O/c9-6-5-1-3-8(7-6)4-2-5/h5H,1-4H2,(H,7,9) |
| SMIL | O=C1NN2CCC1CC2 |
| IUPAC navn | 1,2-diazabicyclo[2.2.2]octan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.16 |
| Formel vægt | 126.0793 |