Få mere at vide
1,2-Dianilinoethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486296
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
Artikelnummer. 11486296
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23098.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 150-61-8 | C14H16N2 | 212.30 g/mol
1,2-Dianilinoethan kan danne krystallinske imidazolidiner med aldehyder i nærvær af AcOH. N-donerende ligand. Kan bruges som fangstmiddel for aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-Dianilinoethan kan danne krystallinske imidazolidiner med aldehyder i nærvær af AcOH. N-donerende ligand. Kan bruges som fangstmiddel for aldehyder.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand 0,072 g/L ved 25
C.°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-61-8
Molekylær formel C14H16N2
Molekylvægt (g/mol) 212.30
MDL nummer MFCD00003019
InChI nøgle NOUUUQMKVOUUNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dianilinoethane, n,n'-diphenylethylenediamine, stabilite, n,n'-ethylenedianiline, nodx, n1,n2-diphenylethane-1,2-diamine, sym-diphenylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diphenyl, aniline, n,n'-ethylenedi, n,n'-difenylethylendiamin
PubChem CID 67422
IUPAC navn N,N'-diphenylethan-1,2-diamin
SMIL C(CNC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dianilinoethane
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Kogepunkt 228°C (12 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 646740
Merck Index 14,2990
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water 0.072g/L @ 25°C.
Formel vægt 212.3
Procent renhed ≥98%