Få mere at vide
1,2-Dianilinoethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1,2-Dianilinoethan kan danne krystallinske imidazolidiner med aldehyder i nærvær af AcOH. N-donerende ligand. Kan bruges som fangstmiddel for aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2-Dianilinoethan kan danne krystallinske imidazolidiner med aldehyder i nærvær af AcOH. N-donerende ligand. Kan bruges som fangstmiddel for aldehyder.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand 0,072 g/L ved 25
C.°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dianilinoethane |
| Smeltepunkt | 64°C to 68°C |
| Kogepunkt | 228°C (12 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 646740 |
| Merck Index | 14,2990 |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water 0.072g/L @ 25°C. |
| Formel vægt | 212.3 |
| Procent renhed | ≥98% |