Få mere at vide
1,2-diaminopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483267
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483267 1000 mL 1000ml
15453267 100 mL 100ml
15463267 250 mL 250ml
15473267 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15483267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24489.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-90-0
Molekylær formel C3H10N2
Molekylvægt (g/mol) 74.13
MDL nummer MFCD00008089
InChI nøgle AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
PubChem CID 6567
ChEBI CHEBI:30630
IUPAC navn propan-1,2-diamin
SMIL CC(N)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diaminopropane
Smeltepunkt ∼-37°C
Tæthed 0.869
Kogepunkt 119°C to 120°C
Flammepunkt 34°C (93°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.446
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2258
Beilstein 605274
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7852
Formel vægt 74.13
Procent renhed 99%