Få mere at vide
1,2-diaminopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453267
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453267 100 mL 100ml
15463267 250 mL 250ml
15473267 500 mL 500ml
15483267 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15453267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24489.AE
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-90-0
Molekylær formel C3H10N2
Molekylvægt (g/mol) 74.13
MDL nummer MFCD00008089
InChI nøgle AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
PubChem CID 6567
ChEBI CHEBI:30630
IUPAC navn propan-1,2-diamin
SMIL CC(N)CN
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diaminopropane
Smeltepunkt ∼-37°C
Tæthed 0.869
Kogepunkt 119°C to 120°C
Flammepunkt 34°C (93°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.446
Mængde 100 mL
FN nummer UN2258
Beilstein 605274
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7852
Formel vægt 74.13
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Diaminopropane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Diaminopropane