Få mere at vide
1,2-Diaminonaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diaminonaphthalene |
| CAS | 938-25-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H10 N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Naphthalenediamine, NSC 62691 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H,11-12H2 |
| SMIL | Nc1ccc2ccccc2c1N |
| IUPAC navn | naphthalene-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.2 |
| Vis mere |