Få mere at vide
1,2-Diaminoethane, Anhydrous, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10634722 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10634722 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10634722 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/0370/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 107-15-3
Smeltepunkt 11°C
Farve Colorless
pH 12.2
Kogepunkt 117°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C2H8N2
MDL nummer 8204
Mængde 2.5 L
Formel vægt 60.1g/mol
Fysisk form Liquid